Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KDM5A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9A6]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A410-100
ANTIA410-100EA 460 EUR InStock
ANTIA410-100
Anti-KDM5A Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9A6]
Anticorps
Mouse monoclonal (9A6) antibody to KDM5A for WB with samples derived from human and mouse.

  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1 µg/ml

Type: Primary
Antigen: KDM5A
Clonality: Monoclonal
Clone: 9A6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité