Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9-13]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A415-100
ANTIA415-100EA 445 EUR InStock
ANTIA415-100
Anti-GAK Mouse Monoclonal Antibody [clone: 9-13]
Anticorps
Mouse monoclonal (9-13) antibody to GAK for WB, IF and IP with samples derived from human and rat.

  • Validated applications: WB, IF, IP
  • Recommended dilutions: WB: 1:500, IF: 1:50

Type: Primary
Antigen: GAK
Clonality: Monoclonal
Clone: 9-13
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité