Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HBEGF Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G10]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A417-100
ANTIA417-100EA 460 EUR InStock
ANTIA417-100
Anti-HBEGF Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4G10]
Anticorps
Mouse monoclonal (4G10) antibody to HBEGF for WB, IP, IF and IHC with samples derived from human.

  • Validated applications: WB, IP, IF, IHC
  • Recommended dilutions: WB: 02 to 1 µg/ml, IP: 2 µg/ml, IF: 5 to 10 µg/ml

Type: Primary
Antigen: HBEGF
Clonality: Monoclonal
Clone: 4G10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité