Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ADAM1B Rat Monoclonal Antibody [clone: #57]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A426-100
ANTIA426-100EA 460 EUR InStock
ANTIA426-100
Anti-ADAM1B Rat Monoclonal Antibody [clone: #57]
Anticorps
Rat monoclonal (#57) antibody to ADAM1B for ICC and IHC-P with samples derived from mouse.

  • Validated applications: ICC, IHC-P
  • Recommended dilutions: ICC: 1:100 to 1:300, IHC-P: 1:100 to 1:300

Type: Primary
Antigen: ADAM1B
Clonality: Monoclonal
Clone: #57
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité