Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Growth Hormone Rat Monoclonal Antibody [clone: KT34] (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A43-100
ANTIA43-100EA 445 EUR InStock
ANTIA43-100
Anti-Growth Hormone Rat Monoclonal Antibody [clone: KT34] (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Rat monoclonal (KT34) antibody to Growth hormone (HRP) for WB and sELISA with samples derived from human.

  • Validated applications: WB, sELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1/500 to 1/10000, sELISA: 1/1000 to 1/2000

Type: Primary
Antigen: Growth Hormone
Clonality: Monoclonal
Clone: KT34
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité