Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ATF6 alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1-7]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A443-50
ANTIA443-50EA 425 EUR InStock
ANTIA443-50
Anti-ATF6 alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1-7]
Anticorps
Mouse monoclonal (1-7) antibody to ATF6 alpha for WB, IP and IF with samples derived from human.

  • Validated applications: WB, IP, IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:1000, IP: 1:100 to 1:500, IF: 1:100 to 1:500

Type: Primary
Antigen: ATF6 alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: 1-7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité