Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Glyoxalase 1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 6F10]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A445-100
ANTIA445-100EA 460 EUR InStock
ANTIA445-100
Anti-Glyoxalase 1 Rat Monoclonal Antibody [clone: 6F10]
Anticorps
Rat monoclonal (6F10) antibody to Glyoxalase 1 for WB, ICC and ELISA with samples derived from human, monkey and mouse.

  • Validated applications: WB, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: WB: 1:1000

Type: Primary
Antigen: Glyoxalase 1
Clonality: Monoclonal
Clone: 6F10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Monkey, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité