Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Mouse Anti-Cardiolipin IgA Antibody ELISA Kit

Fournisseur: ANTIBODIES.COM

A74314-96
ANTIA74314-96EA 600 EUR InStock
ANTIA74314-96
Mouse Anti-Cardiolipin IgA Antibody ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Mouse Anti-Cardiolipin IgA Antibody ELISA kit is a sandwich Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (sELISA) designed for the in vitro quantitative determination of mouse Anti-Cardiolipin IgA Antibody in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.

  • Ready-to-use ELISA kit
  • Detection Range: 0,313 to 20 ng/ml
  • Sensitivity: 0,188 ng/ml
  • Sample Type: Serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids
  • Assay Precision: Intra-Assay: CV <8%, Inter-Assay: CV <10%

Informations de commande: This is a ready-to-use ELISA kit that contains: Pre-coated 96 well microplate, lyophilised standard, sample dilution buffer, biotinylated detection antibody (100X), antibody dilution buffer, HRP-Streptavidin conjugate (SABC) (100X), SABC dilution buffer, TMB substrate, stop solution, wash buffer (25X), plate sealers, foil pouch, and protocol manual.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité