Monkey IgM ELISA Kit
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A75516-96
ANTIA75516-96EA 600 EUR InStock
ANTIA75516-96
Monkey IgM ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Monkey IgM ELISA kit is a sandwich Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (sELISA) designed for the in vitro quantitative determination of monkey IgM in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité