Mouse IgA ELISA Kit
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A78290-96
ANTIA78290-96EA 580 EUR InStock
ANTIA78290-96
Mouse IgA ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Mouse IgA ELISA kit is a sandwich Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (sELISA) designed for the in vitro quantitative determination of mouse IgA in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité