Human Insulin Autoantibodies ELISA Kit
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A79449-96
ANTIA79449-96EA 600 EUR InStock
ANTIA79449-96
Human Insulin Autoantibodies ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Human Insulin Autoantibodies ELISA kit is a indirect Enzyme-Linked Immunosorbent Assay designed for the in vitro quantitative determination of human Insulin Autoantibodies in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité