Human Treponema pallidum Antibody ELISA Kit
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A79862-96
ANTIA79862-96EA 545 EUR InStock
ANTIA79862-96
Human Treponema pallidum Antibody ELISA Kit
Tests Tests ELISA
Human Treponema pallidum Antibody ELISA kit is a sandwich Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (sELISA) designed for the in vitro qualitative determination of human Treponema pallidum Antibody in serum, plasma, tissue homogenates, and other biological fluids.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité