Anti-LAT Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A82624-100
ANTIA82624-100EA 475 EUR InStock
ANTIA82624-100
Anti-LAT Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to LAT for ELISA and WB with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, WB
Type: Primary
Antigen: LAT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité