Anti-ADH1B Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A83165-100
ANTIA83165-100EA 475 EUR InStock
ANTIA83165-100
Anti-ADH1B Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to ADH1B for ELISA, WB and IHC with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, WB, IHC
Type: Primary
Antigen: ADH1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité