Anti-UBE2R2 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A83895-100
ANTIA83895-100EA 460 EUR InStock
ANTIA83895-100
Anti-UBE2R2 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to UBE2R2 for ELISA, IEM and IHC with samples derived from human and rat.
  • Validated applications: ELISA, IEM, IH
Type: Primary
Antigen: UBE2R2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité