Anti-CTAG1B Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A84635-100
ANTIA84635-100EA 475 EUR InStock
ANTIA84635-100
Anti-CTAG1B Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Goat polyclonal antibody to CTAG1B for ELISA, IF, flow cytometry and Microarray with samples derived from human.
  • Validated applications: ELISA, IF, Flow cytometry, Microarra
Type: Primary
Antigen: CTAG1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité