Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CBFA2T2 Rat Monoclonal Antibody [clone: KT42]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85-100
ANTIA85-100EA 430 EUR InStock
ANTIA85-100
Anti-CBFA2T2 Rat Monoclonal Antibody [clone: KT42]
Anticorps
Rat monoclonal (KT42) antibody to CBFA2T2 for WB and IP with samples derived from mouse.

  • Validated applications: WB, IP
  • Recommended dilutions: WB: 1/1000 to 1/10000, IP: 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CBFA2T2
Clonality: Monoclonal
Clone: KT42
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2c
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité