Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD105 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-229]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85494-100
ANTIA85494-100EA 265 EUR InStock
ANTIA85494-100
Anti-CD105 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-229]
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-229] antibody to CD105 for flow cytometry, WB, IHC-Fr and ICC with samples derived from human and porcine.

  • Validated applications: Flow cytometry, WB, IHC-Fr, ICC
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 2 to 6 µg/ml, IHC-Fr: 1:200

Type: Primary
Antigen: CD105
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-229
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Porcine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité