Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GFAP Mouse Monoclonal Antibody [Clone: GF-01]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85506-100
ANTIA85506-100EA 285 EUR InStock
ANTIA85506-100
Anti-GFAP Mouse Monoclonal Antibody [Clone: GF-01]
Anticorps
Mouse monoclonal [GF-01] antibody to GFAP for IHC-P, IP, WB and ICC with samples derived from human, feline and porcine.

  • Validated applications: IHC-P, IP, WB, ICC
  • Recommended dilutions: IHC-P: 10 µg/ml, ICC: 5 to 10 µg/ml

Type: Primary
Antigen: GFAP
Clonality: Monoclonal
Clone: GF-01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human, Cat, Porcine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité