Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Transferrin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: HTF-14]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85625-100
ANTIA85625-100EA 250 EUR InStock
ANTIA85625-100
Anti-Transferrin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: HTF-14]
Anticorps
Mouse monoclonal [HTF-14] antibody to Transferrin for WB, IHC-P, ICC, ELISA, RIA and functional studies with samples derived from human, rabbit and porcine.

  • Validated applications: WB, IHC-P, ICC, ELISA, RIA, functional studies
  • Recommended dilutions: IHC-P: 10 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Transferrin
Clonality: Monoclonal
Clone: HTF-14
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rabbit, Porcine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité