Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: QBEnd-10]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85659-100
ANTIA85659-100EA 250 EUR InStock
ANTIA85659-100
Anti-CD34 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: QBEnd-10]
Anticorps
Mouse monoclonal [QBEnd-10] antibody to CD34 for flow cytometry, IP, WB, IHC-P, IHC-Fr and functional studies with samples derived from human and non-human primates.

  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB, IHC-P, IHC-Fr, functional studies
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 5 µg/ml, IHC-P: 2 to 8 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Monoclonal
Clone: QBEnd-10
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Non-Human Primates

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité