Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZAP70 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: ZAP-03]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85696-100
ANTIA85696-100EA 280 EUR InStock
ANTIA85696-100
Anti-ZAP70 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: ZAP-03]
Anticorps
Mouse monoclonal [ZAP-03] antibody to ZAP70 for flow cytometry, WB and ICC with samples derived from human.

  • Validated applications: Flow cytometry, WB, ICC
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 2 to 5 µg/ml, WB: 0,5 µg/ml

Type: Primary
Antigen: ZAP70
Clonality: Monoclonal
Clone: ZAP-03
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité