Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BrdU Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MoBu-1]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85813-100
ANTIA85813-100EA 280 EUR InStock
ANTIA85813-100
Anti-BrdU Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MoBu-1]
Anticorps
Mouse monoclonal [MoBu-1] antibody to BrdU for IHC-P, flow cytometry and ICC with samples derived from species independent.

  • Validated applications: IHC-P, Flow cytometry, ICC
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/ml, ICC: 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: BrdU
Clonality: Monoclonal
Clone: MoBu-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Species independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité