Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD45R Rat Monoclonal Antibody [Clone: RA3-6B2]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85842-100
ANTIA85842-100EA 195 EUR InStock
ANTIA85842-100
Anti-CD45R Rat Monoclonal Antibody [Clone: RA3-6B2]
Anticorps
Rat monoclonal [RA3-6B2] antibody to CD45R for flow cytometry, IP, IHC-P, IHC-Fr, ICC and functional studies with samples derived from human, mouse and feline.

  • Validated applications: Flow cytometry, IP, IHC-P, IHC-Fr, ICC, functional studies
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD45R
Clonality: Monoclonal
Clone: RA3-6B2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse, Cat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité