Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP90 alpha + beta Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MBH90AB]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85843-100
ANTIA85843-100EA 335 EUR InStock
ANTIA85843-100
Anti-HSP90 alpha + beta Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MBH90AB]
Anticorps
Mouse monoclonal [MBH90AB] antibody to HSP90 alpha + beta for WB with samples derived from human, mouse and bovine.

  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1 µg/ml

Type: Primary
Antigen: HSP90 alpha + beta
Clonality: Monoclonal
Clone: MBH90AB
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Bovine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité