Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SYK Mouse Monoclonal Antibody [Clone: SYK-01]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85858-100
ANTIA85858-100EA 300 EUR InStock
ANTIA85858-100
Anti-SYK Mouse Monoclonal Antibody [Clone: SYK-01]
Anticorps
Mouse monoclonal [SYK-01] antibody to SYK for IP, WB, IHC-P and ICC with samples derived from mouse, human and rat.

  • Validated applications: IP, WB, IHC-P, ICC
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 5 µg/ml

Type: Primary
Antigen: SYK
Clonality: Monoclonal
Clone: SYK-01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse, Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité