Anti-CD50 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-171]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85863-100
ANTIA85863-100EA 260 EUR InStock
ANTIA85863-100
Anti-CD50 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-171]
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-171] antibody to CD50 for flow cytometry and IP with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IP
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD50
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-171
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité