Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HLA G Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 5A6G7]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85877-100
ANTIA85877-100EA 295 EUR InStock
ANTIA85877-100
Anti-HLA G Mouse Monoclonal Antibody [Clone: 5A6G7]
Anticorps
Mouse monoclonal [5A6G7] antibody to HLA G for WB, flow cytometry, IHC-P, IHC-Fr, ICC and ELISA with samples derived from human.

  • Validated applications: WB, Flow cytometry, IHC-P, IHC-Fr, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: IHC-Fr: 10 µg/ml, IHC-P: 10 µg/ml, Flow cytometry: 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: HLA G
Clonality: Monoclonal
Clone: 5A6G7
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité