Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HLA DR + HLA DP Mouse Monoclonal Antibody [Clone: HL-38] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A85927-100
ANTIA85927-100EA 345 EUR InStock
ANTIA85927-100
Anti-HLA DR + HLA DP Mouse Monoclonal Antibody [Clone: HL-38] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Mouse monoclonal [HL-38] antibody to HLA DR + HLA DP (PE) for flow cytometry with samples derived from human and porcine.

  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 20 µl reagent/100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension

Type: Primary
Antigen: HLA DR + HLA DP
Clonality: Monoclonal
Clone: HL-38
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Porcine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité