Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD195 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: T21/8]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A86075-100
ANTIA86075-100EA 260 EUR InStock
ANTIA86075-100
Anti-CD195 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: T21/8]
Anticorps
Mouse monoclonal [T21/8] antibody to CD195 for Flow Cytometry, IP, WB, ICC and ELISA with samples derived from Human.

  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD195
Clonality: Monoclonal
Clone: T21/8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité