Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HLA E Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-E/02]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A86105-100
ANTIA86105-100EA 295 EUR InStock
ANTIA86105-100
Anti-HLA E Mouse Monoclonal Antibody [Clone: MEM-E/02]
Anticorps
Mouse monoclonal [MEM-E/02] antibody to HLA E for WB and IHC-P with samples derived from Human and Non-Human Primates.

  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 5 to 10 µg/ml

Type: Primary
Antigen: HLA E
Clonality: Monoclonal
Clone: MEM-E/02
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Non-Human Primates

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité