Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD9 Rat Monoclonal Antibody [Clone: EM-04] (PE (Phycoerythrin))

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A86320-100
ANTIA86320-100EA 255 EUR InStock
ANTIA86320-100
Anti-CD9 Rat Monoclonal Antibody [Clone: EM-04] (PE (Phycoerythrin))
Anticorps
Rat monoclonal [EM-04] antibody to CD9 (PE) for Flow Cytometry with samples derived from Mouse.

  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 2 to 5 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD9
Clonality: Monoclonal
Clone: EM-04
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité