Anti-LAT Mouse Monoclonal Antibody [Clone: LAT-01]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A86328-100
ANTIA86328-100EA 285 EUR InStock
ANTIA86328-100
Anti-LAT Mouse Monoclonal Antibody [Clone: LAT-01]
Anticorps
Mouse monoclonal [LAT-01] antibody to LAT for WB, IP and Flow Cytometry with samples derived from Human.
  • Validated applications: WB, IP, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: LAT
Clonality: Monoclonal
Clone: LAT-01
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité