Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCIMP Mouse Monoclonal Antibody [Clone: NVL-07]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A86365-100
ANTIA86365-100EA 290 EUR InStock
ANTIA86365-100
Anti-SCIMP Mouse Monoclonal Antibody [Clone: NVL-07]
Anticorps
Mouse monoclonal [NVL-07] antibody to SCIMP for Flow Cytometry, IP, WB and ICC with samples derived from Human.

  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB, ICC

Type: Primary
Antigen: SCIMP
Clonality: Monoclonal
Clone: NVL-07
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité