Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAPDHS Mouse Monoclonal Antibody [Clone: Hs-8]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A86462-100
ANTIA86462-100EA 285 EUR InStock
ANTIA86462-100
Anti-GAPDHS Mouse Monoclonal Antibody [Clone: Hs-8]
Anticorps
Mouse monoclonal [Hs-8] antibody to GAPDHS for WB, ICC and Flow Cytometry with samples derived from Human and Porcine.

  • Validated applications: WB, ICC, Flow cytometry
  • Recommended dilutions: ICC: 10 µg/ml, Flow cytometry: 3 to 12 µg/ml

Type: Primary
Antigen: GAPDHS
Clonality: Monoclonal
Clone: Hs-8
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human, Porcine

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité