Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD3 Armenian Hamster Monoclonal Antibody [Clone: 145-2C11]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A86505-100
ANTIA86505-100EA 210 EUR InStock
ANTIA86505-100
Anti-CD3 Armenian Hamster Monoclonal Antibody [Clone: 145-2C11]
Anticorps
Armenian hamster monoclonal [145-2C11] antibody to CD3 for Flow Cytometry, IP, IHC-Fr, ICC and Functional Studies with samples derived from Mouse.

  • Validated applications: Flow cytometry, IP, IHC-Fr, ICC, Functional Studies
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/ml, IP: 1 to 2 µg/100 to 500 µg protein

Type: Primary
Antigen: CD3
Clonality: Monoclonal
Clone: 145-2C11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Armenian Hamster
Isotype: IgG kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité