Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cyclin D1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CD1.1]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A86601-100
ANTIA86601-100EA 300 EUR InStock
ANTIA86601-100
Anti-Cyclin D1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CD1.1]
Anticorps
Mouse monoclonal [CD1.1] antibody to Cyclin D1 for Flow Cytometry, IP, WB, IHC-P, IHC-Fr, ICC and ELISA with samples derived from Human and Rat.

  • Validated applications: Flow cytometry, IP, WB, IHC-P, IHC-Fr, ICC, ELISA
  • Recommended dilutions: IHC-Fr: 2 µg/ml, WB: 1 µg/ml, ICC: 1 µg/ml, IP: 1 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Cyclin D1
Clonality: Monoclonal
Clone: CD1.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité