Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD79a Mouse Monoclonal Antibody [Clone: HM57] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A86607-100
ANTIA86607-100EA 300 EUR InStock
ANTIA86607-100
Anti-CD79a Mouse Monoclonal Antibody [Clone: HM57] (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
Mouse monoclonal [HM57] antibody to CD79a (FITC) for Flow Cytometry with samples derived from Human, Porcine, Mouse, Rat, Bovine, Horse, Guinea Pig, Opossum, Rabbit and Chicken.

  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 4 µl reagent/100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension

Type: Primary
Antigen: CD79a
Clonality: Monoclonal
Clone: HM57
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Porcine, Mouse, Rat, Bovine, Horse, Guinea Pig, Opossum, Rabbit, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité