Anti-Thyroid Hormone Receptor beta 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A94592-100
ANTIA94592-100EA 460 EUR InStock
ANTIA94592-100
Anti-Thyroid Hormone Receptor beta 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to TR-beta1 (phospho Ser142) for WB and ELISA with samples derived from Human, Mouse and Rat.
  • Validated applications: WB, ELISA
  • Recommended dilutions: IHC: 1:50 to 1:100, ELISA: 1:1000
Type: Primary
Antigen: Thyroid Hormone Receptor beta 1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité