Anti-RHOD Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A9879-100
ANTIA9879-100EA 415 EUR InStock
ANTIA9879-100
Anti-RHOD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit polyclonal antibody to RHOD for WB, IHC and ICC/IF with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: WB, IHC, ICC/IF
  • Recommended dilutions: WB: 1:500 to 1:2000, IHC: 1:50 to 1:200, ICC/IF: 1:50 to 1:20
Type: Primary
Antigen: RHOD
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité