(S)-(+)-Camptothecin 2 mM
Fournisseur: G Bioscienes
API-02
API-02EA 249 EUR InStock
API-02
(S)-(+)-Camptothecin 2 mM
(S)-(+)-Camptothecin
Apoptosis is commonly defined as programmed mechanism of cell death and is a highly regulated process that can be initiated by a variety of internal and external stimuli (inducers).
  • Supplied as 1ml 2mM
G-Biosciences’ Apoptosis Inducers are ready-to-use, high quality solutions for inducing apoptosis in various cell types.
Camptothecin is a cytotoxic quinoline alkaloid that inhibits the DNA enzyme topoisomerase I (Topo I).
Formule: C₂₀H₁₆N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00081076
Numéro CAS: 7689-03-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34ad33574342ded20e1a2a1e4a4d1a62753f0721&vid=98d0d70686d12494b43e19faba489ebf5cf7d4d5&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité