Etoposide 100 mM
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: (5R,5aR,8aR,9S)-9-(((4aR,6R,7R,8R,8aS)-7,8-Dihydroxy-2-methylhexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxin-6-yl)oxy)-5-(4-hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)-5,5a,8a,9-tetrahydrofuro[3',4':6,7]naphtho[2,3-d][1,3]dioxol-6(8H)-one, 4'-Demethylepipodophyllotoxin 9-(4,6-O-Ethylidene-beta-D-glucopyranoside)
API-06
API-06EA 297 EUR InStock
API-06
Etoposide 100 mM
Etoposide
Apoptosis is commonly defined as programmed mechanism of cell death and is a highly regulated process that can be initiated by a variety of internal and external stimuli (inducers).
  • Supplied as 50μl 100mM solution
G-Biosciences’ Apoptosis Inducers are ready-to-use, high quality solutions for inducing apoptosis in various cell types.
Etoposide is an inhibitor of topoisomerase II.
Formule: C₂₉H₃₂O₁₃
MW: 588,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00869325
Numéro CAS: 33419-42-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb340ab59b78aa142431268e23ef95b493013f5b&vid=7c3ad6b02ebf9173ef523fe9af25db287bc08fef&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité