Apoptosis inducer set
Fournisseur: G Bioscienes
API-16S
API-16SEA 1510 EUR InStock
API-16S
Apoptosis inducer set
Tests Tests cellulaires
Apoptosis inducers are used for induction of apoptosis in cultured cells. The selection of apoptosis inducers include actinomycin D, camptothecin, cycloheximide, dexamethasone, doxorubicin and etoposide.
  • Ready to use
  • Long storage life
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb340ab59b78aa142431268e23ef95b493013f5b&vid=7c3ad6b02ebf9173ef523fe9af25db287bc08fef&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34ad33574342ded20e1a2a1e4a4d1a62753f0721&vid=98d0d70686d12494b43e19faba489ebf5cf7d4d5&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2aa4423dbded4a11a8b76daa453019131515b275&vid=fe0bbb3aaa025bedcd2b60bfb62c01be3fd77bdd&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d973f8a38d16090d3bbba7e7b241cd7d80b6902&vid=5455e3ad90b544f3b014e276cf46c0f71c411743&prid=web&clid=SAPDAM https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c5d5356c4f5ab01f84afd6c0417d07d7a8c330d&vid=536f94b6235690a0c031407c5c1e6d999d3af9b9&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité