Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP) 99%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Lithium PTMB phosphinate, LAP, Phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinic acid lithium salt, Lithium Phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate

BI3332-1G
APOSBI3332-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSBI3332-1G
Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP) 99%
Lithium phenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinate (LAP)


Formule: C₁₆H₁₆LiO₃P
MW: 294,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29472537
Numéro CAS: 85073-19-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité