Teicoplanin
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Targocid, Teichomycin
BI3859-100MG
APOSBI3859-100MGEA 168 EUR InStock
APOSBI3859-100MG
Teicoplanin
Teicoplanin
Formule: C₈₉H₉₉Cl₂N₉O₃₃
MW: 1893,701 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD05664625
Numéro CAS: 61036-62-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité