Resiquimod
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BI3860-1G
APOSBI3860-1GEA 427 EUR InStock
APOSBI3860-1G
Resiquimod
Resiquimod
Formule: C₁₇H₂₂N₄O₂
Point de fusion: 166 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00937759
Numéro CAS: 144875-48-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité