Hemin chloride ≥96%
Fournisseur: Apollo Scientific
BI4570-10G
APOSBI4570-10GEA 818 EUR InStock
APOSBI4570-10G
Hemin chloride ≥96%
Hemin chloride
Attention: Use only outdoors or in a well-ventilated area. Avoid breathing dust/fumes. Avoid release to the environment. Wear protective gloves. Wash all exposed external body areas thoroughly after handling. If in eyes rinse cautiously with hazard eye protection and face protection.
Formule: C₃₄H₃₂ClFeN₄O₄
Point de fusion: 46...53 °C
Numéro MDL: MFCD00010726
Numéro CAS: 16009-13-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity 96%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité