3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BI5849-5G
APOSBI5849-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSBI5849-5G
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt ≥98%
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulphonic acid sodium salt
Enzyme test reagent.
  • Assay (by titration) 98+%
  • Water (by Karl Fischer) < 3.0%
Formule: C₆H₃Cl₂NaO₄S
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009798
Numéro CAS: 54970-72-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité