(R)-tert-Butyl-2-aminopropanoate hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA0105-1G
APOSBIA0105-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSBIA0105-1G
(R)-tert-Butyl-2-aminopropanoate hydrochloride
(R)-tert-Butyl-2-aminopropanoate hydrochloride
USP, pyrogen free.
Formule: C₇H₁₅NO₂·HCl
MW: 181,7 g/mol
Point de fusion: 170…175 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077087
Numéro CAS: 59531-86-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité