L-Alanine ethyl ester hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
BIA0106-25G
APOSBIA0106-25GEA 17.6 EUR InStock
APOSBIA0106-25G
L-Alanine ethyl ester hydrochloride
L-Alanine ethyl ester hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO₂
Point de fusion: 78…80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063662
Numéro CAS: 1115-59-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité